Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S,2S)-1,2-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,2-ethylenediamine phosphate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,2S)-1,2-Diamino-1,2-bis(3,5-dimethylphenyl)ethane Phosphate

B2776-100MG
TCIAB2776-100MGEA 99 EUR InStock
TCIAB2776-100MG
(1S,2S)-1,2-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,2-ethylenediamine phosphate ≥98.0% (par HPLC)
(1S,2S)-1,2-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,2-ethylenediamine phosphate


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca272f001b0e16549d96b7dcfd1f959e9497db1&vid=51cee003904421437f750a4283de3b012e789c1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -18.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité