Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, 2-Chloro-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine

B2777-25G
TCIAB2777-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB2777-25G
2-Chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3,5-bis(trifluorométhyl)aniline


Formule: C₈H₄ClF₆N
MW: 263,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038716
Numéro CAS: 201593-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité