Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B2789-5G
TCIAB2789-5GEA 33 EUR InStock
TCIAB2789-5G
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid


Formule: C₁₇H₁₄N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00082750
Numéro CAS: 72846-00-5
EINECS: 276-940-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 166.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité