Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol

B2796-1G
TCIAB2796-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB2796-1G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline


Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427653
Numéro CAS: 54923-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité