Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-5-bromoamyl ether ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (((5-Bromopentyl)oxy)methyl)benzene, (5-Bromopentyloxymethyl)benzene, Benzyloxypentyl Bromide, Benzyl 5-Bromopentyl Ether

B2819-5G
TCIAB2819-5GEA 134 EUR InStock
TCIAB2819-5G
Benzyl-5-bromoamyl ether ≥95.0% (par GC)
Benzyl-5-bromoamyl ether


Formule: C₁₂H₁₇BrO
MW: 257,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258456
Numéro CAS: 1014-93-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité