Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Bromophenyl)urea ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

B2833-5G
TCIAB2833-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB2833-5G
(2-Bromophenyl)urea ≥98.0% (sur base azote total)
(2-Bromophenyl)urea


Formule: C₇H₇BrN₂O
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD00041315
Numéro CAS: 13114-90-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité