Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baicalin ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl beta-D-Glucopyranosiduronic acid

B2835-25G
TCIAB2835-25GEA 114 EUR InStock
TCIAB2835-25G
Baicalin ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Baicalin


Formule: C₂₁H₁₈O₁₁
MW: 446,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134418
Numéro CAS: 21967-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -79.0 to -89.0 deg (C=1, DMSO)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité