Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene

B2841-5G
TCIAB2841-5GEA 117 EUR InStock
TCIAB2841-5G
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure ≥98.0% (par GC)
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure


Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD02094036
Numéro CAS: 85510-82-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72da824c3c2371ef2d59b23a334e2ee49d3a4ff7&vid=72da824c3c2371ef2d59b23a334e2ee49d3a4ff7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité