Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Bromoisovaleryl)urea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bromovalerylurea, 2-Bromo-N-carbamoyl-3-methylbutanamide

B2842-25G
TCIAB2842-25GEA 99 EUR InStock
TCIAB2842-25G
1-(2-Bromoisovaleryl)urea ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Bromoisovaleryl)urea


Formule: C₆H₁₁BrN₂O₂
MW: 223,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047873
Numéro CAS: 496-67-3
EINECS: 207-825-7
Merck Index: 14,01397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité