4-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-α,α-diethoxytoluene, 1-Bromo-4-(diethoxymethyl)benzene
B2845-25G
TCIAB2845-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB2845-25G
4-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥97.0% (par GC)
4-Bromobenzaldéhydediéthylacetal
Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259,14 g/mol
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD01863514
Numéro CAS: 34421-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=835e5e41c7669113445e93660d0b74641b8b7b9a&vid=835e5e41c7669113445e93660d0b74641b8b7b9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité