Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Benzyloxyindole ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-(Benzyloxy)-1H-indole

B2846-5G
TCIAB2846-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB2846-5G
7-Benzyloxyindole ≥98.0% (par GC, azote total)
7-Benzyloxyindole


Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037974
Numéro CAS: 20289-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité