Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-β,β-difluorostyrene ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(2,2-difluorovinyl)benzene, 2-(4-Bromophenyl)-1,1-difluoroethylene

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

B2856-1G
TCIAB2856-1GEA 108 EUR InStock
TCIAB2856-1G
4-Bromo-β,β-difluorostyrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Bromo-beta,beta-difluorostyrene


Formule: C₈H₅BrF₂
MW: 219,03 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08276320
Numéro CAS: 84750-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité