Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-hexanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(6-Hydroxyhexyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-Ahx-ol, tert-Butyl N-(6-Hydroxyhexyl)carbamate, N-Boc-6-aminohexanol, N-Boc-6-hydroxyhexylamine

B2870-5G
TCIAB2870-5GEA 174 EUR InStock
TCIAB2870-5G
6-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
6-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-hexanol


Formule: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862954
Numéro CAS: 75937-12-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité