Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2885-25G
TCIAB2885-25GEA 139 EUR InStock
TCIAB2885-25G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde ≥97.0% (par GC)
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde


Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00003386
Numéro CAS: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a89efc97442e7daaa70036d1de6c47b441153d7&vid=6a89efc97442e7daaa70036d1de6c47b441153d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité