Acide (2-bromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
B2889-5G
TCIAB2889-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB2889-5G
Acide (2-bromophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD01114672
Numéro CAS: 244205-40-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cefc31502e7bce160489b0e29a0424ef89d4a8cb&vid=cefc31502e7bce160489b0e29a0424ef89d4a8cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité