Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(4-cyanobenzyl)amine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi-p-tolunitrile Hydrochloride

B2894-1G
TCIAB2894-1GEA 101 EUR InStock
TCIAB2894-1G
Bis(4-cyanobenzyl)amine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(4-cyanobenzyl)amine hydrochloride


Formule: C₁₆H₁₃N₃
MW: 283,76 g/mol
Numéro CAS: 1802566-49-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité