Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-4-Benzyloxy-1,3-butanediol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2901-1G
TCIAB2901-1GEA 350 EUR InStock
TCIAB2901-1G
(R)-4-Benzyloxy-1,3-butanediol ≥96.0% (par GC)
(R)-4-Benzyloxy-1,3-butanediol


Formule: C₁₁H₁₆O₃
Point d'ébullition: 138°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11846117
Numéro CAS: 81096-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff36790acc9db7bbed13f4c924033b5aa550fce&vid=2ff36790acc9db7bbed13f4c924033b5aa550fce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +13.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité