Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid

B2912-25G
TCIAB2912-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB2912-25G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid


Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Numéro MDL: MFCD02180388
Numéro CAS: 4865-84-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda9e9cf4a93025827f9cedc7b78378aca873337&vid=eda9e9cf4a93025827f9cedc7b78378aca873337&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité