Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzylimidazolidine-2,4-dione

B2913-25G
TCIAB2913-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB2913-25G
1-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione ≥98.0% (par GC)
1-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione


Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Numéro MDL: MFCD00466790
Numéro CAS: 6777-05-5
EINECS: 421-340-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bead064309ac02005f5cca8a554395ed8837eaa&vid=5bead064309ac02005f5cca8a554395ed8837eaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité