Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole, 2-(But-1-yl)-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde

B2914-25G
TCIAB2914-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB2914-25G
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde


Formule: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6387 g/mol
Numéro MDL: MFCD01934396
Numéro CAS: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4f7667add30e19fb87353531ab2c76e98d1ca0&vid=2f4f7667add30e19fb87353531ab2c76e98d1ca0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité