Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-aminophenyl)sulphide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Thiodianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl sulphide, 2-Aminophenyl Sulphide

B2928-25G
TCIAB2928-25GEA 114 EUR InStock
TCIAB2928-25G
Bis(2-aminophenyl)sulphide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(2-aminophenyl)sulphide


Formule: C₁₂H₁₂N₂S
MW: 216,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094662
Numéro CAS: 5873-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité