Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-5-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene

B2945-5G
TCIAB2945-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB2945-5G
3-Bromo-5-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-fluoroanisole


Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,024 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD01861129
Numéro CAS: 29578-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fbe9251832ce13f4cc29f97e943013ec893b5d&vid=0ea0af0e2d6071565ba483cd2c14d49756ee6c98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité