Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid

B2950-25G
TCIAB2950-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB2950-25G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid


Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428513
Numéro CAS: 29270-30-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité