Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-aspartic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B2965-5G
TCIAB2965-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB2965-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-aspartic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-aspartic acid


Formule: C₉H₁₅NO₆
Numéro MDL: MFCD00798618
Numéro CAS: 62396-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +7.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité