Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene

B2972-5G
TCIAB2972-5GEA 33 EUR InStock
TCIAB2972-5G
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène


Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412182
Numéro CAS: 144584-65-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a3744a1816f572a757d1645d75ab89bd73528d&vid=77a3744a1816f572a757d1645d75ab89bd73528d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité