Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[ghi]perylène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2983-100MG
TCIAB2983-100MGEA 212 EUR InStock
TCIAB2983-100MG
Benzo[ghi]perylène ≥97.0% (par GC)
Benzo[ghi]perylène


Formule: C₂₂H₁₂
Point d'ébullition: 542°C
Point de fusion: 273°C
Numéro MDL: MFCD00004135
Numéro CAS: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité