Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3019-5G
TCIAB3019-5GEA 137 EUR InStock
TCIAB3019-5G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-Biphenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368291
Numéro CAS: 144432-80-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3976bcd46374a914b5e8a5cecd0e572d2cff5f8&vid=c3976bcd46374a914b5e8a5cecd0e572d2cff5f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité