Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis[4-(per-O-methyl-α-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]propane

Fournisseur: TCI

B3026-10MG
TCIAB3026-10MGEA 526 EUR InStock
TCIAB3026-10MG
2,2-Bis[4-(per-O-methyl-α-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]propane
2,2-Bis[4-(per-O-methyl-alpha-cyclodextrin-6-yloxy)phenyl]propane


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73fe00ea144766f7a638440dd36cfa521e8422c0&vid=9cfdf9e8324f359161e6cef1498d285fc3ed0430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité