Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3035-100MG
TCIAB3035-100MGEA 191 EUR InStock
TCIAB3035-100MG
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane


Formule: C₂₈H₂₈O₂P₂
Numéro MDL: MFCD05863546
Numéro CAS: 55739-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité