Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis((S)-(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino)ethane, (S,S)-Ethylenebis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine], (S,S)-(+)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenyl)phosphino]ethane, (+)-DIPAMP, (S,S)-DIPAMP

B3036-100MG
TCIAB3036-100MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAB3036-100MG
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane


Formule: C₂₈H₂₈O₂P₂
MW: 458,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863547
Numéro CAS: 97858-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité