Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-ethanoisobenzofuran-1,3-dione

B3038-5G
TCIAB3038-5GEA 186 EUR InStock
TCIAB3038-5G
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC)
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride


Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796361
Numéro CAS: 6708-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité