Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Bis(triméthylsilyl)-4,4'-biphényldiyle bis(trifluorométhanesulfonate) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B3047-1G
TCIAB3047-1GEA 302 EUR InStock
TCIAB3047-1G
3,3'-Bis(triméthylsilyl)-4,4'-biphényldiyle bis(trifluorométhanesulfonate) ≥98.0% (par GC)
3,3'-Bis(triméthylsilyl)-4,4'-biphényldiyle bis(trifluorométhanesulfonate)


Formule: C₂₀H₂₄F₆O₆S₂Si₂
Numéro CAS: 828282-80-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité