Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-fluorocyclohexane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3053-1G
TCIAB3053-1GEA 195 EUR InStock
TCIAB3053-1G
1-Bromo-2-fluorocyclohexane ≥96.0% (par GC)
1-Bromo-2-fluorocyclohexane


Formule: C₆H₁₀BrF
MW: 181,05 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD01320789
Numéro CAS: 656-57-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité