Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene

B3058-5G
TCIAB3058-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB3058-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene


Formule: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,8854 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861126
Numéro CAS: 160976-02-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c035e14ad671045afbdc6dd6186701c191fdffd&vid=3c035e14ad671045afbdc6dd6186701c191fdffd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité