Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[(R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)dichloride

Fournisseur: TCI

B3067-250MG
TCIAB3067-250MGEA 194 EUR InStock
TCIAB3067-250MG
[(R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)dichloride
[(R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)dichloride


Formule: C₄₄H₃₂Cl₂P₂Ru
Numéro MDL: MFCD01073794
Numéro CAS: 132071-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Chloride 8.0 to 8.9 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité