Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)dichloride

Fournisseur: TCI

B3068-250MG
TCIAB3068-250MGEA 246 EUR InStock
TCIAB3068-250MG
[(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)dichloride
[(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)dichloride


Formule: C₄₄H₃₄Cl₂P₂Ru
MW: 796,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD01073794
Numéro CAS: 134524-84-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité