Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromoquinoleine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3078-1G
TCIAB3078-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB3078-1G
5-Bromoquinoleine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromoquinoleine


Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 280°C
Numéro MDL: MFCD00234481
Numéro CAS: 4964-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d51c8925abbb5eb13c1d996ac0ff607e46df18d7&vid=d51c8925abbb5eb13c1d996ac0ff607e46df18d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité