Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Bromo-2,5-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methoxybenzene

B3097-5G
TCIAB3097-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB3097-5G
4-Bromo-2,5-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,5-difluoroanisole


Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143258
Numéro CAS: 202865-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e2ec424d16b5c05062e619e88cdd9a27c04a8d&vid=97e2ec424d16b5c05062e619e88cdd9a27c04a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité