Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B3112-5G
TCIAB3112-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3112-5G
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque


Formule: C₇H₄BrClO₂
Numéro MDL: MFCD00013982
Numéro CAS: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e720caaabcf0fbec1b616e2c925adbf18f8b02c&vid=fa412ab32be0b9680827d930c79028924f75409f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité