Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B3123-5G B3123-25G
TCIAB3123-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB3123-5G TCIAB3123-25G
5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile


Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143429
Numéro CAS: 144649-99-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cf684d9af387c5ec3df98af7d3b2fb4f9e500cc&vid=0cf684d9af387c5ec3df98af7d3b2fb4f9e500cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité