Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-tert-Butyl-4-chlorobutyrophénone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-(tert-Butyl)phenyl)-4-chlorobutan-1-one

B3144-25G
TCIAB3144-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB3144-25G
4'-tert-Butyl-4-chlorobutyrophénone ≥95.0% (par GC)
4'-tert-Butyl-4-chlorobutyrophénone


Formule: C₁₄H₁₉ClO
MW: 238,7500 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD00018996
Numéro CAS: 43076-61-5
EINECS: 256-077-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité