Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(neopentyl glycol)ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1,1'-biphenyl

B3151-1G
TCIAB3151-1GEA 131 EUR InStock
TCIAB3151-1G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(neopentyl glycol)ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(neopentyl glycol)ester


Formule: C₂₂H₂₈B₂O₄
MW: 378,0773 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318103
Numéro CAS: 5487-93-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité