Hydroperoxyde de tert-butyle 70%
Fournisseur: TCI
Danger
B3153-100G
TCIAB3153-100GEA 0 EUR InStock
TCIAB3153-100G
Hydroperoxyde de tert-butyle 70%
Hydroperoxyde de tert-butyle
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 89°C
Point de fusion: -3°C
Point d'éclair: 43°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002130
Numéro CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
ONU: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,01570
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 65.0 to 71.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité