5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3156-25G
TCIAB3156-25GEA 101 EUR InStock
TCIAB3156-25G
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Formule: C₄H₆BrNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101855
Numéro CAS: 30007-47-7
EINECS: 250-001-7
ONU: 3261
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité