Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(tri-t-butylphosphine)platinum (0)
B3162-250MG
TCIAB3162-250MGEA 247 EUR InStock
TCIAB3162-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Formule: C₂₄H₅₄P₂Pt
MW: 599,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974248
Numéro CAS: 60648-70-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité