Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N4-Benzoylcytosine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide

B3169-5G
TCIAB3169-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3169-5G
N4-Benzoylcytosine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N4-Benzoylcytosine


Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: 339°C
Numéro MDL: MFCD00239434
Numéro CAS: 26661-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité