Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-fluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3183-5G
TCIAB3183-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB3183-5G
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃BrFN
Numéro MDL: MFCD06797753
Numéro CAS: 79544-27-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=803630cdeb3a79e205446f949b35d0644c87e83b&vid=803630cdeb3a79e205446f949b35d0644c87e83b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité