Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu brillant de Coomassie G250 pour l'électrophorèse

Fournisseur: TCI

B3193-5G
TCIAB3193-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3193-5G
Bleu brillant de Coomassie G250 pour l'électrophorèse
Bleu brillant de Coomassie G250


Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1406b0a4650cf9d90a50d944f1cbc1949e2a293b&vid=5923265803a3ca8775813501351f4eac42551a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 580.0 to 587.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 450 (H2O, 580.0 to 587.0 nm)
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité