Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Benzyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B3210-5G
TCIAB3210-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB3210-5G
O-Benzyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-Benzyl-L-tyrosine


Formule: C₁₆H₁₇NO₃
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD00002605
Numéro CAS: 16652-64-5
EINECS: 240-699-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -12.0 deg (C=1, AcOH (80%))

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité