Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-4-fluorophenyl ketone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-2-phenylethanone

B3213-25G
TCIAB3213-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB3213-25G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone ≥98.0% (par GC)
Benzyl-4-fluorophenyl ketone


Formule: C₁₄H₁₁FO
MW: 214,2350 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017960
Numéro CAS: 347-84-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3537e9b7aacc3e8eb916e4583cae3fb3a573844&vid=f3537e9b7aacc3e8eb916e4583cae3fb3a573844&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité